Wichtige Dokumente
394998
N,N-Dimethylformamid-dipropylacetal
for GC derivatization, LiChropur™
Synonym(e):
1,1-Dipropoxy-N,N-dimethylmethylamin, 1,1-Dipropoxytrimethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
67-68 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCOC(OCCC)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-5-7-11-9(10(3)4)12-8-6-2/h9H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
NSLGQFIDCADTAS-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?