Merck
208477
Sigma-Aldrich
Calciumiodid Hydrat
98%
About This Item
Lineare Formel:
CaI2·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.89 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals or chunks
Zusammensetzung
Degree of hydration, 4-6
mp (Schmelzpunkt)
783 °C (lit.)
SMILES String
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChIKey
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Compounds with one Saturated Heteroatom Bond-chlorine,bromine,iodine
E.Schaumann
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 35 (2006)
Two Carbonylations of Methyl Iodide and Trimethylamine to Acetic acid and N, N-Dimethylacetamide by Rhodium (I) Complex: Stability of Rhodium (I) Complex under Anhydrous Condition.
Hong JH.
Catalysts, 5(4), 1969-1982 (2015)