Wichtige Dokumente
8.22307
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl alcohol
for synthesis
Synonym(e):
Tetrahydrofurancarbinol, 2-Hydroxymethyltetrahydrofuran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
202-625-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
282 °C
Wirksamkeit
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.5-9.7 % (v/v)
bp
178 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-80 °C
Übergangstemp.
flash point 75 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChIKey
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.054
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)