Wichtige Dokumente
376213
Trimethoxy(octadecyl)silan
technical grade
Synonym(e):
Octadecyltrimethoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-17 °C (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
InChIKey
SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
284.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?