Wichtige Dokumente
52360
Hexadecyltrimethoxysilan
technical, ≥85% (GC)
Synonym(e):
Trimethoxy-hexadecylsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (GC)
Form
liquid
Verunreinigungen
isomers
Brechungsindex
n20/D 1.44
Dichte
0.89 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
InChIKey
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
247.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
119.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?