Merck
372617
Sigma-Aldrich
Kaliumwolframat
94%
About This Item
Lineare Formel:
K2WO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
94%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tungsten
mp (Schmelzpunkt)
921 °C (lit.)
Dichte
3.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
InChIKey
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)