Wichtige Dokumente
567205
Tetramethylthiurammonosulfid
97%
Synonym(e):
Bis-(dimethylthiocarbamoyl)-monosulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
107-111 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
dithiocarbamate
thioether
SMILES String
CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
InChI
1S/C6H12N2S3/c1-7(2)5(9)11-6(10)8(3)4/h1-4H3
InChIKey
REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
312.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
156 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?