Wichtige Dokumente
364428
(S)-(−)-Citronellsäure
98%
Synonym(e):
(S)-(−)-3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]25/D −8°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
115-120 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
C[C@@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
InChIKey
GJWSUKYXUMVMGX-VIFPVBQESA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)