Wichtige Dokumente
359300
Natrium-2-methyl-2-propanthiolat
technical grade, 90%
Synonym(e):
2-Methyl-2-propanthiol Natriumsalz, Natrium-tert.-butylsulfid, tert.-Butylmercaptan Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
crystalline powder
powder, crystals or chunks
SMILES String
CC(C)(C)S[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-4(2,3)5;/h5H,1-3H3;/q;+1/p-1
InChIKey
TUZFIWBNGKNFPW-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?