Wichtige Dokumente
357642
4′-tert-Butylacetophenon
97%
Synonym(e):
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-ethanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.52 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-18 °C (dimorphic) (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?