1.05534
TLC-Aluminiumblätter, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 100 sheets, sheet L × W 5 cm × 20 cm, aluminum support
Synonym(e):
DC-Kieselgelplatten 60 F254
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 100 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Blatt L × B
5 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Größenverteilung): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 175–225µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 30 µm
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, lipophil: 11–25
- CeresBlack G, lipophil: 34–48
- Ceresviolett BRN, lipophil: 52–67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)