Wichtige Dokumente
C94602
2-Pyridincarbonitril
99%
Synonym(e):
2-Cyan-pyridin, 2-Picolinonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
212-215 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-27 °C (lit.)
Dichte
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H
InChIKey
FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?