Wichtige Dokumente
348082
Kaliumdichloracetat
98%
Synonym(e):
Dichloressigsäure Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
core: potassium
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.K/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
KDGSZJXXQWMOKP-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Suppressing Residual Lead Iodide and Defects in Sequential-Deposited Perovskite Solar Cell via Bidentate Potassium Dichloroacetate Ligand: Introduces potassium dichloroacetate to passivate residual lead iodide defects in perovskite solar cells, enhancing their efficiency and stability (Y Yang, J Liang, Z Zhang, C Tian, X Wu, 2022).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)