Merck
223727
Sigma-Aldrich
Ammoniumtetrafluorborat
≥97%
Synonym(e):
Ammoniumborofluorid
About This Item
Lineare Formel:
NH4BF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.84
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38120126
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
crystalline
mp (Schmelzpunkt)
230 °C
Dichte
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChIKey
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)