Wichtige Dokumente
344702
Magnesiumphosphat Hydrat
Synonym(e):
Magnesium phosphate tribasic, Trimagnesium diphosphate hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Dichte
2.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
InChIKey
WESIJKDWGUWFEP-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?