Merck
341568
Sigma-Aldrich
Benzolruthenium(II)-chlorid-Dimer
Synonym(e):
(Benzene)dichlororuthenium dimer, Benzeneruthenium dichloride dimer, Bis(benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis[(benzene)dichlororuthenium], Dibenzenetetrachlorodiruthenium
About This Item
Lineare Formel:
Ru2(C6H6)2Cl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.4ClH.2Ru/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;/h2*1-6H;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChIKey
YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Hydrosilylation Catalysts
  • Catalyst for SNAr reactions of fluoroarenes and cyclic amines (eq. 1)
  • Precatalyst for the hydrogenation of β-keto esters (eq. 2)
  • Precursor for the preparation of other ruthenium catalysts (eq. 3)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)