Wichtige Dokumente
335002
Carbonyldihydridotris(triphenylphosphin)ruthenium(II)
Synonym(e):
Dihydridocarbonyltris(triphenylphosphine)ruthenium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
161-163 °C (lit.)
SMILES String
[RuH2].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Ru.2H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;;/h3*1-15H;;;;
InChIKey
MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Catalyst for conversion of 1,4-alkynediols into pyrroles
- Catalyst for oxidation of primary alcohols to methyl esters
- Catalyst for rearrangement of oximes to amides
- Catalyst for C-C coupling via directed C-H activation
- Catalyst for enyne cyclization
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?