Merck
340146
Sigma-Aldrich
Glycidyl-2-methylphenylether
technical grade, 90%
Synonym(e):
(2-Methylphenoxymethyl)oxirane, 1,2-Epoxy-3-(2-methylphenoxy)propane, 1-(2,3-Epoxypropoxy)-2-methylbenzene, 1-(2-Methylphenoxy)-2,3-epoxypropane, 2-Methylphenyl glycidyl ether, 2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane, o -Cresol glycidyl ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
109-111 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1OCC2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-4-2-3-5-10(8)12-7-9-6-11-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3
InChIKey
KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)