Merck
430269
Sigma-Aldrich
(2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiolpolymer mit (Chlormethyl)oxiran
technical grade
Synonym(e):
1,3-Propandiol, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-Polymer mit (Chlormethyl)oxiran (9CI), Epichlorhydrin-trimethylolpropancopolymer, Trimethylolpropan-epichlorhydrincopolymer
About This Item
Lineare Formel:
(C6H14O3.C3H5ClO)x
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
viscous liquid
Äquiv.gew.
138-154 (perchloric acid method)
Mol-Gew.
226.70 g/mol
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
Viskosität
120-180 cP(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
Dichte
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCC1OC1.OCC(CO)(CC)CO
InChI
InChI=1S/C6H14O3.C3H5ClO/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;4-1-3-2-5-3/h7-9H,2-5H2,1H3;3H,1-2H2
InChIKey
HNCWRXZORGVRPD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiolpolymer mit (Chlormethyl)oxiran hat ein trifunktionelles, aliphatisches Glycidylether-Expoxidmonomer, das als Vernetzungsmittel verwendet wird, das wiederum chemische und mechanische Resistenz verleiht.
Anwendung
(2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiolpolymer mit (Chlormethyl)oxiran wird in der Synthese von azidiertem Trimethylolpropantriglycidylether zur Herstellung von hyperverzweigten Polyurethanen auf Polyether-Polyol-Basis verwendet. Es kann zur Beschichtung von Polycarbonatchips zur Verbesserung der chemischen Resistenz gegen verschiedene organische Lösungsmittel verwendet werden. Die Vernetzung von (2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiolpolymer mit (Chlormethyl)oxiran kann durch Poly(4-vinylphenol) (PVP) erfolgen, um organische Feldeffekttransistoren (OFET) herzustellen.
Zusatzstoff in schnell aushärtenden Klebstoffen, kalthärtenden Beschichtungen und harten, abriebresistenten Gussteilen und Decoupage-Systemen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Es reduziert die Viskosität, verfügt über einen hohen Epoxidgehalt und verleiht Epoxidpolymeren Härte und Widerstandsfähigkeit. Es verbessert die Löslichkeits-/Kompatibilitätseigenschaften hocharomatischer Epoxidsysteme.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Improved cardanol derived epoxy coatings.
Darroman E, et al.
Progress in Organic Coatings, 91(16), 9-16 (2016)
Polyethyleneimine coating renders polycarbonate resistant to organic solvents.
Jankowski P, et al.
Lab on a chip, 12(14), 2580-2584 (2012)
Synthesis and characterization of triazole rich polyether polyols using click chemistry for highly branched polyurethanes.
Sarath PS, et al.
Reactive and Functional Polymers, 73(12), 1597-1605 (2013)
Photocurable Organic Gate Insulator for the Fabrication of High-Field Effect Mobility Organic Transistors by Low Temperature and Solution Processing.
Lee TW, et al.
Advanced Materials, 19(18), 2702-2706 (2007)
Synergistic effects in hybrid free radical/cationic photopolymerizations.
Crivello James V, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(16), 3759-3769 (2007)