Merck
251747
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexylglycidylether
98%
Synonym(e):
2-Ethylhexylen-Glycidylether, 3-Epoxypropan, Glycidyl-2-Ethylhexylether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
60-62 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)COCC1CO1
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)7-12-8-11-9-13-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChIKey
BBBUAWSVILPJLL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Lösungseigenschaften von N-(2-allyl-butylether)-O-carboxymethylchitosan und N-(2-allyl-isooctylether)-O-carboxymethylchitosan: In dieser Studie werden die Lösungseigenschaften und die möglichen Anwendungen von modifizierten Chitosan-Derivaten untersucht. Dabei wird ihre Verwendung bei der Herstellung von biokompatiblen Beschichtungen und Klebstoffen für Medizinprodukte aufgrund ihrer verbesserten Löslichkeit und funktionellen Eigenschaften hervorgehoben (Liu et al., 2021).
  • Vollständig aus Polycarbonat bestehende thermoplastische Elastomere auf Basis von Triblock-Copolymeren, abgeleitet aus der sequenziellen Triethylboran-vermittelten Copolymerisation von CO(2) mit verschiedenen Epoxiden.: In dieser Forschungsarbeit wird die Entwicklung von thermoplastischen Elastomeren unter Verwendung von 2-Ethylhexylglycidylether als Monomer beschrieben. Diese Materialien zeigen in der Life-Science-Fertigung vielversprechende Ergebnisse bei der Entwicklung fortschrittlicher Epoxidsysteme und Epoxidharz-Modifikatoren mit niedriger Viskosität (Jia et al., 2020).
  • pH-reaktive amphiphile Chitosan-Derivate auf Basis von O-Carboxymethylchitosan: Charakterisierung, Aggregationsverhalten und Anwendung: In diesem Artikel wird die Entwicklung von pH-reaktiven Chitosan-Derivaten zur Verwendung in biokompatiblen Beschichtungen und Klebstoffen für Medizinprodukte erörtert. Die Modifikationen mit 2-Ethylhexylglycidylether verbessern ihre Funktionalität und ihr Anwendungspotenzial im medizinischen Bereich (Liu et al., 2020).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Xiaofei Zhang et al.
Science advances, 6(17), eaaz4824-eaaz4824 (2020-05-20)
CO2 cycloaddition with epoxides at low temperature and pressure has been broadly recognized as an ambitious but challenging goal, which requires the catalysts to have precisely controlled Lewis acid sites. Here, we demonstrate that both stereochemical environment and oxidation state