Wichtige Dokumente
331562
Cyclohexanpentansäure
98%
Synonym(e):
5-Cyclohexylvaleriansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4656 (lit.)
bp
126-127 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-17 °C (lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c12-11(13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2,(H,12,13)
InChIKey
YMUHUYBRWUUAJF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?