Wichtige Dokumente
142824
1-Methyl-1-cyclohexancarbonsäure
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
234 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-39 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
REHQLKUNRPCYEW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)