Wichtige Dokumente
327867
4-Brom-2,6-difluoranilin
98%
Synonym(e):
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)amine, 2,6-Difluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-difluorobenzenamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Nc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChIKey
BFQSQUAVMNHOEF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- ammonium 5-bromo-7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulphonate, fluorogenic derivatizating reagent for the determination of aminothiols by HPLC
- olefin tolanes
- 1-(4-amino-3,5-difluoro)-2-(4-butyloxyphenyl)ethyne
- 4′′-n-butyloxy-3,5-difluoroterphenyl-4-amine
- 4-(3-methylbut-1-yn-3-ol)-2,6-difluoroaniline
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?