Merck
326364
Sigma-Aldrich
Niob(IV)-chloridtetrahydrofuran-Komplex
Synonym(e):
Tetrachlor-bis-(tetrahydrofuran)-niob
About This Item
Lineare Formel:
NbCl4(CO4H8)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.93
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
93 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChIKey
OLGCTTOCPNLTKW-UHFFFAOYSA-J
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)