Merck
316997
Sigma-Aldrich
Niob(V)-fluorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
NbF5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
SMILES String
F[Nb](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChIKey
AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)