Wichtige Dokumente
305472
Trimethylorthoformiat
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
Trimethyl-orthoformiat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.67 (vs air)
Dampfdruck
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Expl.-Gr.
5.1 %
Verunreinigungen
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
InChIKey
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- To convert sulfonic acids to methyl esters.
- To convert 2-acylcyclohexanones to the corresponding acetal derivatives.
- To mediate Pinacol reaction of various 1,2-diols with tin(IV) chloride without the formation of water.
- To synthesize 1-substituted-1H-1,2,3,4-tetrazoles via a three-component condensation with amine and sodium azide catalyzed by indium triflate under solvent-free conditions.
- For the N-methylation of amines in the presence of sulfuric acid.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?