Wichtige Dokumente
108456
Trimethylorthoformiat
99%
Synonym(e):
Trimethyl-orthoformiat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.67 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
Assay
99%
Expl.-Gr.
5.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
InChIKey
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?