Wichtige Dokumente
302112
N-Benzyl-L-prolinol
99%
Synonym(e):
(S)-(−)-1-Benzylpyrrolidin-2-methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −72.7°, neat
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
115-120 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-10-12-7-4-8-13(12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
InChIKey
ZAIQBJPTOXDDKA-LBPRGKRZSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?