Merck
721824
Sigma-Aldrich
1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Synonym(e):
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.472
n20/D 1.472
Dichte
1.014 g/mL at 25 °C
1.014 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3
InChIKey
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)