Merck
299081
Sigma-Aldrich
Natriumacetat-2-13C, d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethansäure-2-13C,2,2,2-d3 Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
13CD3CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3;
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-SPZGMPHYSA-M
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2