729558
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutanoate-4-13C
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutyrate-4-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3]C(C(O)(C([2H])([2H])[2H])C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-11-6(9)7(3,10)5(2)8/h10H,4H2,1-3H3/i2+1,3D3
InChIKey
WRZDWHWHFIFBOC-UTLCHCETSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)