Wichtige Dokumente
296759
Iodmethan-12C,d3
99.9 atom % 12C, 98 atom % D, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Methyl-12C, d3-iodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
22.83 psi ( 55 °C)
6.66 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Beschreibung
13C-depleted
Isotopenreinheit
99.9 atom % 12C
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Enthält
copper as stabilizer
bp
42 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-66.5 °C (lit.)
Dichte
2.330 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
I[12C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0D3
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-GIOFAXNUSA-N
Verpackung
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?