Wichtige Dokumente
296651
(S)-(+)-sec-Butylamin
99%
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Amino-butan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]19/D +7.5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.393 (lit.)
bp
62.5 °C (lit.)
Dichte
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChIKey
BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
15.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?