Wichtige Dokumente
309001
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurat
97%
Synonym(e):
1,3,5-Tris-(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
SMILES String
OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
InChIKey
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
465.8 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
241 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?