Merck
288314
Sigma-Aldrich
1-Brom-3,4-(methylendioxy)benzol
97%
Synonym(e):
4-Brom-1,2-methylendioxy-benzol, 5-Brom-1,3-benzodioxol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.02
Beilstein:
127407
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.583 (lit.)
bp
85-86 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
InChIKey
FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The coupling of 1-bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene with β-methallyl alcohol was catalyzed by Pd(OAc)2 in combination with P(t-Bu)3.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Arylation of ?-methallyl alcohol catalyzed by Pd (OAc)< sub> 2</sub> in combination with P (< i> t</i>-Bu)< sub> 3</sub>: application to fragrance synthesis.
Tetrahedron, 64(3), 543-548 (2008)