Wichtige Dokumente
285587
Fluormalonsäure-diethylester
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
121-122 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
SMILES String
CCOC(=O)C(F)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11FO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?