Wichtige Dokumente
281964
Buttersäure-n-butylester
98%
Synonym(e):
1-Butyl butyrate, Butyl butanoate, Butyric acid n-butyl ester, n-Butyl butanoate, n-Butyl butyrate, n-Butyl n-butyrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7-10-8(9)6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- N
- -(Phenylmethyl)butanamide by reacting with benzylamine via ester-amide exchange reaction in the presence of supported graphene oxide catalyst.
- Cyclohexyl butyrate by acylation reaction with cyclohexanol using a ruthenium pincer PNN complex catalyst.
- Butyl ether by triiron dodecacarbonyl catalyzed hydrosilylation reaction.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
124.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?