Merck
192759
Sigma-Aldrich
Ethylaluminiumdichlorid -Lösung
25 wt. % in toluene
Synonym(e):
Dichloroethylaluminum, Dichloromonoethylaluminum, Ethylaluminium dichloride, Ethylaluminum dichloride (6CI), Ethyldichloroaluminium, Ethyldichloroaluminum
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2AlCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.95
Beilstein:
4123357
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
5 mmHg ( 60 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
25 wt. % in toluene
Dichte
0.927 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
InChIKey
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup - Solvent
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Barry B Snider et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6451-6454 (2003-08-05)
EtAlCl(2)-induced cyclization of chiral gamma,delta-unsaturated ketones 11c and 17b takes place mainly from the expected face. The selectivity is modest for 11c (60:40) in which the large substituent is a primary alkyl group and the medium substituent is a methyl