Wichtige Dokumente
274755
4-Nitrophthalsäure
92%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
92%
Verunreinigungen
5-8% 3-nitrophthalic acid
mp (Schmelzpunkt)
159-161 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)