Wichtige Dokumente
137820
3-Nitrophthalsäure
99%
Synonym(e):
3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, m-Nitrophthalic acid, o-Nitrophthalic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitro
SMILES String
OC(=O)c1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?