Wichtige Dokumente
240907
Trimethylphosphit
≥99%
Synonym(e):
P(OMe)3, Phosphorigsäure-trimethylester, Trimethoxyphosphin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
17 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChIKey
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?