Wichtige Dokumente
266167
Mangan
chips, thickness <2.0 mm, 99%
Synonym(e):
Manganese element, Manganese-55
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
chips
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: manganese
Widerstandsfähigkeit
185 μΩ-cm, 20°C
Dicke
<2.0 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1244 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChIKey
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)