Wichtige Dokumente
265012
Wolfram(VI)-oxychlorid
98%
Synonym(e):
Wolfram(VI)-chlorid-oxid, Wolfram(VI)-oxidchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tungsten
mp (Schmelzpunkt)
211 °C (lit.)
SMILES String
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.O.W/h4*1H;;/q;;;;;+4/p-4
InChIKey
LQNAFXBTXJHEAX-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
- Tungsten and titanium oxide thin films obtained by the sol-gel process as electrodes in electrochromic devices: The study discusses the preparation of tungsten trioxide using tungsten(VI) oxychloride dissolved in isopropanol for electrochromic applications (C Rizzuto, RC Barberi, M Castriota, 2022).
- Flux Crystal Growth of Lanthanide Tungsten Oxychlorides, La8.64W6O30.45Cl, Ce8.64W5.74O30Cl, and Ln8.33W6O30Cl (Ln = Pr, Nd): Structural Stability ...: Examines the structural stability of lanthanide and tungsten-based oxychloride compounds (D Carone, VV Klepov, MD Smith, 2019).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?