Wichtige Dokumente
259659
Methyl-2-methoxybenzoat
99%
Synonym(e):
o-Anissäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
Dichte
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-6-4-3-5-7(8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
PFYHAAAQPNMZHO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)