Merck
M10808
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzylalkohol
99%
Synonym(e):
o-Anisalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
Beilstein:
2043673
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.547 (lit.)
bp
248-250 °C (lit.)
Dichte
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
InChIKey
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)