Merck
258350
Sigma-Aldrich
Mesoporphyrin-IX-dimethylester
synthetic
Synonym(e):
Dimethyl-7,12-diethyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphin-2,18-dipropionat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H42N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.74
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: porphyrin
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C (lit.)
λmax
400 nm
SMILES String
CCc1c(C)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CC)c(C)c4CCC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c3C
InChI
1S/C36H42N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h15-18,38,40H,9-14H2,1-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18-
InChIKey
SQMOJNBMZGPIKC-MFBGAUBSSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Metalation reactions
  • H2-hydrogenations
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2