Wichtige Dokumente
258083
4-Brombuttersäure
98%
Synonym(e):
4-Bromobutanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
bp
128-131 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-31 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
BrCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
InChIKey
GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?