Wichtige Dokumente
B82804
11-Bromundecansäure
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
bp
173-174 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-48 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
InChIKey
IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?