Wichtige Dokumente
255785
Kaliumacetat
99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Acetic acid potassium salt, Ethanoic acid potassium salt, Potassium ethanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.98% trace metals basis
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
core: potassium
Löslichkeit
H2O: soluble 98.2 g/L at 20 °C (completely)
Dichte
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)