Wichtige Dokumente
255343
Isopropylbromacetat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.399 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
CC(C)OC(=O)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(2)8-5(7)3-6/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)